Learn More
Natriumthiosulfatpentahydrat, technisch, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
3 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 48.5°C |
CAS | 10102-17-7 |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 to 8.4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 3 kg |
Summenformel | H10Na2O8S2 |
MDL-Nummer | 149186 |
Synonym | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
InChI-Schlüssel | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |