Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99+ %
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiosulfate pentahydrate |
Schmelzpunkt | 48.5°C |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 101% (Iodimetry) |
Strukturformel | Na2S2O3·5H2O |
Merck Index | 15,8821 |
Löslichkeitsinformationen | (1 M in water) Clear colorless |
Formelmasse | 248.18 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Güte | Biochemie |