Learn More
Natriumthiosulfat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645240
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M Na2S2O3 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7, 6132-02-1, 7732-18-5
MDL-Nummer MFCD00003499
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Konzentrat
Menge 1 St.
Summenformel Na2O3S2
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formelmasse 158.11 mol
Verpackung Ampulle