Learn More
Natriumthiosulfat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15615260
Natriumthiosulfat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 St.
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Artikelnummer. 15615260
Marke: Honeywell-Fluka 382431EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für 1 l Standardlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Konzentrat
Menge 1 St.
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 158.11 mol
Verpackung Ampulle
Produktidentifikator
  • Natriumthiosulfatlösung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M Na2S2O3 (0.01 N), Honeywell Fluka™ >