Learn More
Natriumthiomethoxid, 90+ %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiomethoxide |
Prozentgehaltsbereich | 90+% |
Strukturformel | CH3SNa |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: freely soluble. |
Formelmasse | 70.09 |
Güte | Eigenschaften |