Learn More
Natriumtetraethylborat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10476131
Natriumtetraethylborat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10476131
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10476131
Marke: Thermo Scientific Acros 363880010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15523-24-7
Summenformel C8H20BNa
Molekulargewicht (g/mol) 150.04
MDL-Nummer MFCD00061547
InChI-Schlüssel SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23681030
IUPAC-Name Natrium; Tetraethylboranuid
SMILES [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraethylborate
Schmelzpunkt 140.0°C to 142.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 150.04
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number363880050,363880010
ChargennummerA0448502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number363880050,363880010
ChargennummerA0466550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number363880050,363880010
ChargennummerA0464382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number363880050,363880010
ChargennummerA0452444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number363880050,363880010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraethylborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P335-Lose Partikel von der Haut abbürsten.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
Name des Produkts
Natriumtetraethylborat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >