Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10577562
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577562
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10577562
Marke: Thermo Scientific Acros 419450250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel B4Na2O7·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 381.36
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Strukturformel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15, 8726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 381.36
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0465470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0465491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0462507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0458123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number419450025,419450250,419450010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >