Learn More
Natrium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11458797
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Product Code. 11458797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19942.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.105 g/mol
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-tert-Butoxid wird als starke Base und als nicht-nukleophile Base verwendet. In der organischen Synthese dient es als Zwischenprodukt in verschiedenen Reaktionen wie Kondensation, Umlagerung und Ringöffnung. Darüber hinaus findet es Verwendung in Agrochemikalien, Pharmazeutika, Farbstoffen, Aromachemikalien, Waschmitteln und Biodiesel. Es wirkt als Katalysator bei Polymerisations- und Isomerisationsreaktionen.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Unverträglich mit Säuren, Reduktionsmitteln, Sauerstoff, Wasser, Alkoholen, chlorierten Lösungsmitteln und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-48-5
Summenformel C4H9NaO
Molekulargewicht (g/mol) 96.105
MDL-Nummer MFCD00040575
InChI-Schlüssel MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC-Name Natrium;2-Methylpropan-2-Olat
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium tert-butoxide
Dichte 0.785
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3)3CONa
Menge 500 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3654215
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 96.11
Reinheit (%) 97%