Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10397791
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Spezifikation
Schmelzpunkt 884°C
CAS 7757-82-6
Farbe Weiß
pH 5 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formelmasse 142.04g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter