Learn More
Natriumsulfat wasserfrei, mind. .99 %, 12 bis 60 Mesh, granular, ULTRA RESI-ANALYZED, ACS-Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538124 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Verpackung:
Ausgekleidete Fasertrommel
Glasflasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15538124
Marke: Avantor J.T.Baker 337505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Namenshinweis Anhydrisch
pH 5.2 bis 9.2
Physikalische Form granular
Menge 2.5 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Formelmasse 142.04
Güte ACS-Reagenz
Glühverlust Max. 0.5 %
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1 l = 2.68 kg