Learn More
Natriumselenit, wasserfrei, 99 % min., typischerweise 99.75 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366449
Natriumselenit, wasserfrei, 99 % min., typischerweise 99.75 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366449
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11366449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012585.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
In der Glasherstellung
In glass manufacturingSodium selenite is used in the manufacture of colorless glass. It acts as an ingredient in some food supplements. It is an animal feed used in pet foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-18-8
Summenformel Na2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 172.948
MDL-Nummer MFCD00003489
InChI-Schlüssel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC-Name Dinatrium; Selenit
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium selenite
Schmelzpunkt >350°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
pH 9
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Typischerweise ≤ 99.75 % (Metallbasis)
Strukturformel Na2SeO3
UN-Nummer UN2630
Merck Index 14,8673
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water; Insoluble in alcohol and ethanol.
Formelmasse 172.94
Reinheit (%) ≤99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62400714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog Number012585.36,012585.22
Chargennummer62480036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number012585.36,012585.22
Chargennummer62480025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number012585.36,012585.22
Chargennummer61800719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012585.36,012585.22
Chargennummer61900210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012585.36,012585.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium selenite, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium selenite
Name des Produkts
Natriumselenit, wasserfrei, 99 % min., typischerweise 99.75 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >