Learn More
Natriumselenat-Decahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316479
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-23-5
Summenformel H20Na2O14Se
Molekulargewicht (g/mol) 369.10
MDL-Nummer MFCD00149174
InChI-Schlüssel TYVNFQRMDPFYPC-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate decahydrate, unii-0cjn4029eb, disodium decahydrate selenate, disodium selenate decahydrate, acmc-1c452, sodium selenate decahydrate, technical grade, selenic acid, disodiumsalt, decahydrate 9ci, sodium selenate decahydrate trace metals basis
PubChem CID 202320
IUPAC-Name Dinatrium; Selenat; Decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium selenate decahydrate
Schmelzpunkt 35°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2630
Merck Index 14,8671
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 369.09 (188.94 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 1.6 g/mL