Learn More
Natriumpyrophosphat-Decahydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 93.8°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium pyrophosphate decahydrate |
Schmelzpunkt | 80.0°C |
Namenshinweis | p.a. |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Na4P2O7·10H2O |
Merck Index | 10,9063 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium pyrophosphate decahydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate