Learn More
Natriumphosphonoformiat-Hexahydrat,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Sodium phosphonoformate hexahydrate acts as an antiviral agent and reverse transcriptase inhibitor. It is also used to inhibit viral DNA polymerase. Further, it is used as a type II Pi transporter inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphosphonoformiat-Hexahydrat wirkt als antivirales Mittel und Hemmer der reversen Transkriptase. Wird zudem zur Hemmung der viralen DNA-Polymerase verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Typ II Pi-Transporter-Hemmer.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Natriumphosphonoformiat-Hexahydrat wirkt als antivirales Mittel und Hemmer der reversen Transkriptase. Wird zudem zur Hemmung der viralen DNA-Polymerase verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Typ II Pi-Transporter-Hemmer.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphonoformate hexahydrate |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Trinatriumhexahydratphosphonatoformiat |
Formelmasse | 300.08 (191.98 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |