Learn More
Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trinnatriumphosphat-Dodecahydrat |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na3PO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 380.12 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Dichte | 1.62 g/ml bei 25 °C |