Learn More
Natriumphosphat-Dodecahydrat, tribasisch, 98 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate |
Schmelzpunkt | 75.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Nadeln oder Kristalle |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | Na3PO4·12H2O |
Merck Index | 15, 8792 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formelmasse | 380.13 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate