Learn More
Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, ≥98,0 % (T), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trinnatriumphosphat-Dodecahydrat |
Schmelzpunkt | ∼75 °C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Na3PO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Löslichkeitsinformationen | 70 g/l bei 20 °C |
Formelmasse | 380.12 mol |
Reinheit (%) | ≥98.0 % (T) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tir-sodium phosphate-12-hydrate