Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15656790
Marke: Honeywell-Fluka 71504250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Monoatriumphosphat-Monohydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Hydrat, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat
Menge 250 g
Strukturformel NaH2PO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 137.99 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte ACS/puriss. P. A
Produktidentifikator
  • Monobasisches natriumphosphat- monohydrat