Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16655913
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16655913 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
25 kg
Artikelnummer. 16655913
Marke: Honeywell Fluka 7150425KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Schmelzpunkt 650°C (anhydrous substance)
CAS 10049-21-5
Farbe Weiß
CAS Max. % 1
pH 4.1 to 4.5
Menge 25 kg
Summenformel H5NaO5P
Strukturformel NaH2PO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149208
Synonym Monosodium phosphate; Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-Name sodium phosphoric acid hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
Güte ACS
Name des Produkts
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ >