Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Kristall, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15588174
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Kristall, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588174
500 g, Weithalsflasche Braunglas
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Artikelnummer. 15588174
Marke: Avantor J.T.Baker 382001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Monobasisch, Monohydrat
CAS 10049-21-5
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Summenformel H5NaO5P
MDL-Nummer MFCD00149208
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Monoatriumphosphat-Monohydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Hydrat, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Formelmasse 137.99
Güte FCC/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.04 kg
Name des Produkts
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Kristall, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ >