Learn More
Natriumphosphat, Monobasisch, Monohydrat, kristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15382268
compliance-icons
Natriumphosphat, Monobasisch, Monohydrat, kristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15382268
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15382268
Marke: Avantor J.T.Baker 381801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, Monoatriumphosphat-Monohydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Hydrat, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat
Namenshinweis Monobasisch, Monohydrat
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
Formelmasse 137.99
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.04 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, Monobasisch, Monohydrat, kristallin, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ >