Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12695097
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12695097
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 12695097
Marke: Thermo Scientific Acros 447740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Natriumphosphat, monobasisches Monohydrat, 98 %, H2NAO4P.H2O, CAS-Nummer-10049-21-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Summenformel H5NaO5P
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
MDL-Nummer MFCD00149208
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NaH2PO4·H2O
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Hydrat
Formelmasse 137.99
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number447740050,447740010
ChargennummerA0461155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number447740050,447740010
ChargennummerA0459288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number447740050,447740010
ChargennummerA0455931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number447740050,447740010
ChargennummerA0446608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog Number447740050,447740010
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Name des Produkts
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >