Learn More
Dinatriumphosphat dibasisches Dihydrat, spezifiziert gem. den Anford. von USP, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15770899
Dinatriumphosphat dibasisches Dihydrat, spezifiziert gem. den Anford. von USP, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15770899
5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15770899
Marke: Thermo Scientific Acros 460790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
Menge 5 kg
Strukturformel Na2HPO4·2 H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C).
Formelmasse 177.99
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number460790010,460790050
ChargennummerA0448045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number460790010,460790050
ChargennummerA0450401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number460790010,460790050
ChargennummerA0390666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number460790010,460790050
ChargennummerA0414475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number460790010,460790050
Name des Produkts
Dinatriumphosphat dibasisches Dihydrat, spezifiziert gem. den Anford. von USP, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals >