Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog Number 12604957
Click to view available options
Menge:
5 kg
Verpackung:
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
CAS 10028-24-7
pH 8.4 to 9.6 (1% aq. soln.)
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98+%
Summenformel H5Na2O6P
Strukturformel Na2HPO4·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149182
Merck Index 15,8789
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 19.5% to 21.0% (1 g, 130°C)
Verpackung Kunststofftrommel