Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10185753
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185753
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10185753
Marke: Thermo Scientific Acros 424370025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung Decomposes information: > 240°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155846A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155346B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155346C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >