Learn More
Natriumphosphat Dibasisch,≥99.999% (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Artikelnummer. 15666800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15666800
Marke: Honeywell-Fluka 71629100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, wasserfrei, ≥ 99.999 % (Metallbasis)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
CAS 7558-79-4
Menge 100 g
Summenformel HNa2O4P
Strukturformel Na2HPO4
MDL-Nummer MFCD00003496
UN-Nummer UN3077
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formelmasse 141.96 mol
Reinheit (%) ≥99.999 % (Metallbasis)
Verpackung Poly-Flasche