Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, 7-Hydrat, U.S.P., J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat |
| Namenshinweis | Dibasisch, 7-Hydrat |
| CAS | 7782-85-6 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H15Na2O11P |
| MDL-Nummer | MFCD00149180 |
| Synonym | Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, Natriumphosphat, dibasisch, ACS, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
| InChI-Schlüssel | LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| IUPAC-Name | Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat |
| Mehr anzeigen |