Learn More
Natriumpersulfat, Honeywell
purum p. a., ≥99.0 % (T)
41.34 € - 246.99 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7775-27-1 |
---|---|
Summenformel | Na2O8S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.092 |
MDL-Nummer | MFCD00003501 |
InChI-Schlüssel | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure, Dinatriumsalz, Dinatriumperoxodisulfat, Persulfat de sodium französisch, Dinatriumsulfonatooxysulfat, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
PubChem CID | 62655 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfonatooxysulfat |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15656860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-500G |
500 g |
41.34 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15646860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-1KG |
1 kg |
60.26 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15666860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-5KG |
5 kg |
246.99 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Chemische Identifikatoren
7775-27-1 | |
238.092 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
62655 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure, Dinatriumsalz, Dinatriumperoxodisulfat, Persulfat de sodium französisch, Dinatriumsulfonatooxysulfat, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
Dinatrium; Sulfonatooxysulfat |
Spezifikation
Natriumpersulfat | |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
Natriumpersulfat, Peroxydischwefelsäure, Dinatriumsalz, Dinatriumperoxodisulfat, Persulfat de sodium französisch, Dinatriumsulfonatooxysulfat, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
238.092 | |
238.1 mol |
7775-27-1 | |
Na2S2O8 | |
UN1505 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Sulfonatooxysulfat | |
62655 | |
≥99 % (RT) |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P261-P280-P284-P370 + P378
missing translation for 'rtecsNumber' : SE-0525000
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Sodium persulfate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.