Learn More
Natriumperoxid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10488030
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt 460°C
CAS 1313-60-6
Farbe Gelb
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel Na2O2
MDL-Nummer 3497
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
InChI-Schlüssel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Peroxid
Molekulargewicht (g/mol) 77.978
PubChem CID 14803
Formelmasse 77.97g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.