Learn More
Natriumperiodat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11418962
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
5 kg
INAO4, CAS-Nummer-7790-28-5, Natriumperiodat, Natrium m-periodate, Periodat-Natrium, Natriumperiodat, periodische Säure HIO4 , Natriumsalz, Natrium-meta-periodat, Natriumpenodat, Natriummetaperiodat, periodische Säure, Natriumsalz, Natrium-meta-periodat, 250 g, CHEBI:75226, weiß, 213,89 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 3.4 to 4.5
Menge 100 g
Formelmasse 213.89g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium periodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P221-Mischen mit brennbaren Stoffen/ A§ unbedingt verhindern.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.