Learn More
Natriumperchlorat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10336150
Natriumperchlorat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10336150
250 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10336150
Marke: Fisher Chemical S/5966/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Schmelzpunkt 130 °C
CAS 7791-07-3
Farbe Weiß
pH 6,0 bis 8,0
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel ClH2NaO5
MDL-Nummer 149164
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
PubChem CID 516899
Formelmasse 140.46g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberS/5966/50
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumperchlorat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical >