Learn More
Natriumperborat-Tetrahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443970
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Sodium perborate tetrahydrate is considered as a source of active hydrogen used in detergents, cleaning products, laundry detergents and bleaches. It finds application as a tooth bleaching agent utilized for tooth. It has antiseptic properties and acts as disinfectant as well as preservative in eye drops. Further, it is mixed with suitable activator, tetraacetylethylenediamine in order to release oxygen at lower temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumperborattetrahydrat ist eine mögliche Quelle für aktiven Wasserstoff, der in Waschmitteln, Reinigungsmitteln, und Bleichmitteln verwendet wird. Wird als Zahnbleichmittel verwendet. Besitzt antiseptische Eigenschaften und wirkt als Desinfektionsmittel sowie als Konservierungsmittel in Augentropfen. Wird darüber hinaus mit einem geeigneten Aktivator, Tetraacetylethylendiamin, gemischt, um bei niedrigeren Temperaturen Sauerstoff freizusetzen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Metallen, metallischen Salzen, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10486-00-7
Summenformel NaBO3·4H2O
MDL-Nummer MFCD00149231
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium perborate tetrahydrate
Schmelzpunkt 60°C (decomposition)
Dichte 1.73
pH ∼10
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN1479
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8652
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 153.86 (81.84 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.