Learn More
Natriummolybdänoxid-Dihydrat, ACS, 99.5 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306628
Natriummolybdänoxid-Dihydrat, ACS, 99.5 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306628
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11306628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012214.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel MoNa2O4
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium molybdenum oxide dihydrate
Schmelzpunkt 100°C-2H2O
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5-103.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 241.95 (205.92 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder/flake/crystalline/beads
Dichte 2.71
Name des Produkts
Natriummolybdänoxid-Dihydrat, ACS, 99.5 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals >