Learn More
Natriummolybdat(VI)-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na2MoO4·2H2O |
Merck Index | 15,8776 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C) |
IUPAC-Name | Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat |
Formelmasse | 241.95 |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Relative Dichte | 3.28 |