Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium molybdate dihydrate |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na2MoO4 · 2H2O |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 241.95g/mol |
Reinheit (%) | ≥99% (T) |
Güte | Puriss. p.a. |
Verpackung | Poly-Flasche |