Learn More
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656840
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-40-6
Summenformel MoNa2O4
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium Dioxomolybdänbis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium molybdate dihydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)(literature)
Namenshinweis Puriss. p.a., ≥99.0% (T)
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Berechn. nach Trockensubstanz
Strukturformel Na2MoO4 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) >99%
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.700 g/cm3