Learn More
Natriummolybdat-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Beschreibung
Natriummolybdat-Dihydrat, reinst, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
pH | 9.0 to 10 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 241.95g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |