Learn More
Natriummethoxid, rein, wasserfreies Pulver, Thermo Scientific Chemicals
24.32 € - 243.21 €
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
Summenformel CH3NaO
Molekulargewicht (g/mol) 54.02
MDL-Nummer MFCD00012179
InChI-Schlüssel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-Name Natrium;Methanolat
SMILES C[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10327500
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173120050
5 g Glasflasche
24.32 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10687953
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173121000
100 g Glasflasche
36.48 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10675042
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173125000
500 g Glasflasche
58.79 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10236873
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
173120025
2.5 kg Kunststoff-Fass
243.21 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
54.02
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
10942334
C[O-].[Na+]
CH3NaO
MFCD00012179
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
Natrium;Methanolat
Spezifikation
Sodium methoxide
124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
Weiß-gelb
CH3NaO
MFCD00012179
01, 280
15, 8775
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol, insoluble in hydrocarbons(benzene, toluene, xylene
C[O-].[Na+]
54.02
54.02
Rein
total alkalinity (as NaOCH3):> 99%
126.0°C
0.8
CH3ONa
1431
01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Natrium;Methanolat
10942334
≥97% (NaOCH3)
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Entzündbarer Feststoff.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse PC3570000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Sodium methoxide, anhydrous powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.