Learn More
Natriummethoxid, rein, 5.4-M-Lösung (30 Gew.%) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
30.35 € - 462.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 124-41-4, 67-56-1 |
---|---|
Summenformel | CH3NaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 54.02 |
MDL-Nummer | MFCD00012179 |
InChI-Schlüssel | WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 |
PubChem CID | 10942334 |
IUPAC-Name | Natrium;Methanolat |
SMILES | C[O-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10357680
|
Thermo Scientific Acros
168600250 |
25 mL |
30.35 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10347680
|
Thermo Scientific Acros
168600010 |
1 L |
43.01 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10449090
|
Thermo Scientific Acros
168600025 |
2.5 L |
75.78 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10357853
|
Thermo Scientific Acros
168600100 |
10 L |
202.01 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15294654
|
Thermo Scientific Acros
168600251 |
25 L |
462.30 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
124-41-4, 67-56-1 | |
54.02 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
10942334 | |
C[O-].[Na+] |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
Natrium;Methanolat |
Spezifikation
Sodium methoxide | |
124-41-4, 67-56-1 | |
Farblos bis hellgelb | |
93.0°C | |
Glasflasche | |
CH3ONa | |
MFCD00012179 | |
01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352 | |
0.97 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol | |
C[O-].[Na+] | |
54.02 | |
68 mPa.s (20°C) | |
Rein |
30 wt% Solution in Methanol | |
1.0°C to 5.0°C | |
0.9700g/mL | |
33°C | |
CH3NaO | |
1.3701 | |
01,28 | |
15,8775 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium;Methanolat | |
10942334 | |
54.02 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Schädigt die Organe.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
- Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanol, Sodium methylate