Learn More
Natriummetasilikatpentahydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397697
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 x 1 kg
Sodium metasilicate pentahydrate is used as a starting material in the preparation of silicas and zeolites. It finds application in detergents and cleaners, pulp and paper production. It is also used in soil stabilization, sealing, adhesives and binders. Further, it is used in titanium dioxide production, paints for masonry and glass, spray coatings for tunnel construction. In addition to this, it is used in fruit and vegetable washes and sanitizers for food-contact surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10213-79-3
Summenformel H10Na2O8Si
Molekulargewicht (g/mol) 212.137
MDL-Nummer MFCD00149176
InChI-Schlüssel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC-Name Dinatrium, Dioxido(oxo)silan; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metasilicate pentahydrate
Schmelzpunkt 72°C
Farbe Weiß
Physikalische Form -18 Mesh Granular
Menge 1 kg
UN-Nummer UN3253
Merck Index 14,8642
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water.
Formelmasse 212.14 (122.06 Anhydrous)
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.75 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium metasilicatepentahydrate