Learn More
Natriummeta-Silikat, 9 -Hydrat, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15558184
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 13517-24-3
Summenformel H18Na2O12Si
Molekulargewicht (g/mol) 284.197
InChI-Schlüssel PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummetasilikat-Nonahydrat, Natriumsilikat-Nonahydrat, Kieselsäure H2SiO3, Dinatriumsalz, Nonahydrat, Dinatriumoxosilanebis-Olat-Nonahydrat, Dinatriumoxosilandiolat-Nonahydrat, Dinatriumdioxido-oxo-silan-Nonahydrat, Natrium-oxosilanebisolat-Wasser1/9, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(oxo)silan; Nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetasilikat
Namenshinweis 9-Hydrat
Menge 500 g
Formelmasse 284.2
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium meta-Silicate, 9-Hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium meta-Silicate, 9-Hydrate