Learn More
Natriumhypophosphit Monohydrat, 97+ %, Wasser ca. 12 bis 17 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425383
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10039-56-2
Summenformel H4NaO3P
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD06252379
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium phosphinite monohydrate;
IUPAC-Name Natriumhydrat-Oxophosphinit
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Specifica
Physikalische Form Fest
Menge 2500 g
Reinheit (%) ≥97%