Learn More
Natriumhydroxidlösung, gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073190 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10436602
Marke: Fisher Chemical J/7630/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natriumhydroxidlösung, gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdichte > 1.0
Physikalische Form Flüssig