Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 32%, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 14 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.35g/cm3 |
| Menge | 1 L |
| Geruch | Odorless |
| Physikalische Form | Flüssig |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering