Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 2 M (2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Natriumhydroxid 2 M (2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des Eu-Arzneibuchs, BP, USP
Spezifikation
Spezifikation
pH | 14 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 105°C |
Schmelzpunkt | -10°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, 2M solution in water
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung 2 M (2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur