Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 1M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid-Lösung |
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
Summenformel | HNaO |
Konzentration | 1 M (1 N) |
UN-Nummer | 1824 |
Synonym | Natriumhydroxid, Dihydrogenoxid, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, Dihydrogenmonoxid |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 100 ml |
SMILES | [OH-].[Na+] |
IUPAC-Name | Natriumhydroxid |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1092913 | Analysenzertifikat | 30/03/2025 | SOL 122 100 |
1094020 | Analysenzertifikat | 30/03/2025 | SOL 122 100 |
1086808 | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | SOL 122 100 |
1084221 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | SOL 122 100 |
1028603 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | SOL 122 100 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 10M Volumetric Solution (SOL 122)
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 1M, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur