missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 1 M, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Natriumhydroxid wird in vielen Branchen eingesetzt, meist als starke chemische Base bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Textilien, Trinkwasser, Seifen und Reinigern sowie als Abflussreiniger.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | >13 |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Summenformel | HNaO |
| Konzentration | 1 M |
| Dichte | 1.04 g/ml |
| Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Natronlauge 1 mol/l
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, pellets a.r.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur