Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation gemäß Ph. Eur., Bp, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10755141
Natriumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation gemäß Ph. Eur., Bp, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10755141
5 L, Kunststoffbehälter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10755141
Marke: Fisher Chemical J/7620/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumhydroxid 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
Menge 5 L
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 23 &20
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberJ/7620C/05,J/7620/17,J/7620/15,J/7620C/90,J/7620/24,J/7620/21
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 1M
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation gemäß Ph. Eur., Bp, Fisher Chemical™ >