Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.5 M (0.5 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073191 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Ampule
6 Ampules
Packungsgröße:
1 Ampulle
6 Ampullen
Artikelnummer. 10306190
Marke: Fisher Chemical J/7630C/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 3548
Spezifikation
Farbe Farblos
Menge 1 Ampule
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P315-Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide