Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.2 M (0.2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Natriumhydroxid, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydrat, Soda, ätzend, weiß ätzend, Sodalauge, Aetznatron, Natronlauge, Ascarit, 1L, CHEBI:32145, farblos, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium, Hydroxid, 3548, 39.997
Spezifikation
Spezifikation
pH | 13 |
Farbe | Farblos |
Menge | 2.5 L |
Formelmasse | 39.99g/mol |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525756 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | J/7640/21,J/7640/17,J/7640/15,J/7640/24 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung 0.2 M (0.2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur